394238
Pyrrolidine
≥99.5%, purified by redistillation
Sinônimo(s):
Tetrahydropyrrole, Tetramethyleneimine
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2.45 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
128 mmHg ( 39 °C)
49 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
653 °F
purificado por
redistillation
Lim. expl.
10.6 %
índice de refração
n20/D 1.443 (lit.)
solubilidade
water: miscible
densidade
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1CCNC1
InChI
1S/C4H9N/c1-2-4-5-3-1/h5H,1-4H2
chave InChI
RWRDLPDLKQPQOW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Synthesis of pyrrolidine derivatives of pyrimidine.
- As a catalyst in the selective monoallylation of allylic alcohols.
- To capture carbondioxide in a bubble column reactor using pyrrolidine aqueous solutions by gas–liquid absorption.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
37.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
3 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?