384445
4-Octylphenol
99%
Sinônimo(s):
4-Octylphenol, 4-n-Octylphenol, p-(n-Octyl)phenol, p-Octylphenol
Ensaio
99%
Formulário
solid
p.e.
150 °C/4 mmHg (lit.)
pf
44-45 °C (lit.)
densidade
0.961 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C14H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-13-9-11-14(15)12-10-13/h9-12,15H,2-8H2,1H3
chave InChI
NTDQQZYCCIDJRK-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
rat ... Ar(24208)
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?