372102
4-Dodecylphenol, mixture of isomers
Sinônimo(s):
Dodecylphenol, n-Dodecylphenol
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
viscous liquid
índice de refração
n20/D 1.503 (lit.)
p.e.
310-335 °C (lit.)
densidade
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C18H30O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-13-15-18(19)16-14-17/h13-16,19H,2-12H2,1H3
chave InChI
KJWMCPYEODZESQ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
rat ... Ar(24208)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Catalyst for studies of thermal and thermomechanical behavior of novel cyanate ester homopolymers and copolymers
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?