32467
4-tert-Octylphenol solution
1000 μg/mL in acetone, analytical standard
Sinônimo(s):
4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol solution
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
1000 μg/mL in acetone
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C14H22O/c1-13(2,3)10-14(4,5)11-6-8-12(15)9-7-11/h6-9,15H,10H2,1-5H3
chave InChI
ISAVYTVYFVQUDY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Human biological samples and water samples by stir bar sorptive extraction (SBSE) and thermal desorption–gas chromatography-mass spectrometry (TD-GC-MS) operating in the selected ion monitoring (SIM) mode of detection.
- Surface water samples by GC-MS with SIM detection.
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?