Documentos Principais
442858
Supelco
4-tert-Octylphenol
analytical standard
Sinônimo(s):
4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CCH2C(CH3)2C6H4OH
Número CAS:
Peso molecular:
206.32
Beilstein:
513992
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de substância PubChem:
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 500 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
p.e.
175 °C/30 mmHg (lit.)
pf
79-82 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C14H22O/c1-13(2,3)10-14(4,5)11-6-8-12(15)9-7-11/h6-9,15H,10H2,1-5H3
chave InChI
ISAVYTVYFVQUDY-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
mouse ... Esr1(13982)
Aplicação
4-tert-Octylphenol has been used as a reference standard for the determination of the analyte in water samples using ultra-high-performance liquid chromatography/tandem mass spectrometry (UHPLC/MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
296.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
147 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)