379743
Ammonium oxalate monohydrate
≥99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Oxalic acid diammonium salt
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
Formulário
powder
Impurezas
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
pf
133 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(C(O)=O)=O.N.O.N
InChI
1S/C2H2O4.2H3N.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H3;1H2
chave InChI
MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Solubility of the Sodium and Ammonium Salts of Oxalic Acid in Water with Ammonium Sulfate.: This study investigates the solubility properties of ammonium oxalate monohydrate in combination with ammonium sulfate, providing insights useful for various chemical synthesis applications (Buttke et al., 2016).
- Isolation and Identification of the Coal-Solubilizing Agent Produced by Trametes versicolor.: This research identifies ammonium oxalate monohydrate as a key agent in coal solubilization processes, highlighting its potential in industrial and environmental chemistry (Cohen et al., 1990).
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?