1.01190
di-Ammonium oxalate monohydrate
EMPLURA®
Sinônimo(s):
di-Ammonium oxalate monohydrate, Oxalic acid ammonium salt
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
<1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
EMPLURA®
Ensaio
≥99.0% (manganometric)
forma
solid
resíduo de ignição
≤0.1% (as sulfate)
pH
6.5 (20 °C, 41.8 g/L in H2O)
pf
>123 °C (decomposition)
densidade
1.5 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
480 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
traços de cátion
Fe: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C2H2O4.2H3N.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H3;1H2
chave InChI
MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.02 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
Residue on ignition (as sulfate): ≤ 0.1 %
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1