372293
Benzo-18-crown-6
98%
Sinônimo(s):
18-Benzo-6-crown ether, 2,3,5,6,8,9,11,12,14,15-Decahydro-1,4,7,10,13,16-benzohexaoxacyclooctadecin, 2,3-Benzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadeca-2-ene, Benzo18C6, Monobenzo-18-crown-6
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pf
42-45 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1COCCOCCOc2ccccc2OCCOCCO1
InChI
1S/C16H24O6/c1-2-4-16-15(3-1)21-13-11-19-9-7-17-5-6-18-8-10-20-12-14-22-16/h1-4H,5-14H2
chave InChI
DSFHXKRFDFROER-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?