Documentos Principais
370940
Sigma-Aldrich
Z-Aib-OH
technical grade
Sinônimo(s):
Z-2-Methylalanine
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2O2CNHC(CH3)2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
237.25
Beilstein:
2218009
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical grade
Nível de qualidade
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
65-69 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H15NO4/c1-12(2,10(14)15)13-11(16)17-8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3,(H,13,16)(H,14,15)
chave InChI
QKVCSJBBYNYZNM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)