359734
Calcium citrate tetrahydrate
99%
Sinônimo(s):
1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, calcium salt (2:3), tetrahydrate, Tricalcium dicitrate tetrahydrate
Ensaio
99%
Formulário
powder
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].OC1(CC(=O)O[Ca]OC(=O)C1)C(=O)O[Ca]OC(=O)C2(O)CC(=O)O[Ca]OC(=O)C2
InChI
1S/2C6H8O7.3Ca.4H2O/c2*7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;;;/h2*13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;4*1H2/q;;3*+2;;;;/p-6
chave InChI
LNIZKKFWMDARJV-UHFFFAOYSA-H
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?