1.02092
tri-Calcium dicitrate tetrahydrate
EMPROVE® ESSENTIAL, USP, FCC, E 333
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
tri-Calcium dicitrate tetrahydrate, Calcium(II) citrate, Tricalcium citrate
About This Item
Produtos recomendados
Agency
USP
Nível de qualidade
conformidade reg.
FCC
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulário
solid
pH
5-6 (20 °C, 25 g/L in H2O, slurry)
solubilidade
0.85 g/L
aplicação(ões)
pharmaceutical
solid formulation
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/2C6H8O7.3Ca.4H2O/c2*7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;;;/h2*13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;4*1H2/q;;3*+2;;;;/p-6
chave InChI
LNIZKKFWMDARJV-UHFFFAOYSA-H
Categorias relacionadas
Descrição geral
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicação
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1