345164
Tin(II) acetate
Sinônimo(s):
Stannous acetate, Tin acetate, Tin diacetate
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
adequação da reação
core: tin
reagent type: catalyst
pf
180-182 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)O[SnH2]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Sn/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
chave InChI
PNOXNTGLSKTMQO-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Enhances the rate of thermal depolymerization of poly(lactic acid) fibers
- Reactant for the synthesis of Sn-Cu bimetallic nanoparticles
- used in in preparation of tin anode by organic electroplating for rechargeable thin-film batteries
- Used as tin source for preparation of high surface area tin oxide catalysts
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?