Documentos Principais
344052
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzonitrile
97%
About This Item
Fórmula linear:
BrC6F4CN
Número CAS:
Peso molecular:
253.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
77-79 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c(F)c(C#N)c(F)c(F)c1Br
InChI
1S/C7BrF4N/c8-3-6(11)4(9)2(1-13)5(10)7(3)12
chave InChI
STJZOKCIEOTPDV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzonitrile, a polyfluoroarene, is an aryl fluorinated building block.
Aplicação
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzonitrile may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)