338710
(−)-1-(9-Fluorenyl)ethyl chloroformate solution
18 mM in acetone, for chiral derivatization
Sinônimo(s):
(−)-FLEC
About This Item
Produtos recomendados
grau
for chiral derivatization
Nível de qualidade
concentração
18 mM in acetone
densidade
0.79 g/mL at 25 °C
grupo funcional
chloro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(OC(Cl)=O)C1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C16H13ClO2/c1-10(19-16(17)18)15-13-8-4-2-6-11(13)12-7-3-5-9-14(12)15/h2-10,15H,1H3
chave InChI
SFRVOKMRHPQYGE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
-17.0 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?