337455
(1,5-Cyclooctadiene)bis(methyldiphenylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate
97%
Sinônimo(s):
[Ir(PMePh2)2COD]+ PF6-, [Ir(cod)(PPh2Me)2]PF6, {Ir(COD)[PCH3(C6H5)2]2}PF6
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
adequação da reação
core: iridium
reagent type: catalyst
pf
224 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ir+].F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.CP(c2ccccc2)c3ccccc3.CP(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/2C13H13P.C8H12.F6P.Ir/c2*1-14(12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13;1-2-4-6-8-7-5-3-1;1-7(2,3,4,5)6;/h2*2-11H,1H3;1-2,7-8H,3-6H2;;/q;;;-1;+1/b;;2-1-,8-7-;;
chave InChI
LXKHQEQLBSJJCO-JXNOXZOESA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?