Key Documents
328472
Sigma-Aldrich
Dimethyl-d6-cyanamide
99 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
(CD3)2NCN
Número CAS:
Peso molecular:
76.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % D
Nível de qualidade
índice de refração
n20/D 1.4076 (lit.)
densidade
0.941 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])N(C#N)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H6N2/c1-5(2)3-4/h1-2H3/i1D3,2D3
chave InChI
OAGOUCJGXNLJNL-WFGJKAKNSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
149.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
65.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)