Documentos Principais
327522
Sigma-Aldrich
N-(4-Chlorophenyl)-1,2-phenylenediamine
97%
Sinônimo(s):
2-Amino-4′-chlorodiphenylamine
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4NHC6H4NH2
Número CAS:
Peso molecular:
218.68
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
117-119 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccccc1Nc2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C12H11ClN2/c13-9-5-7-10(8-6-9)15-12-4-2-1-3-11(12)14/h1-8,15H,14H2
chave InChI
WEUBIWJPIRTWDF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
N-(4-Chlorophenyl)-1,2-phenylenediamine (2-Amino-4′-chlorodiphenylamine) was used in preparation of N-(p-chloro)phenylbenzimidazolin-2-one and monoaminophenazine dyes.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Studies on benzimidazoles. Part VII. Kinetics and mechanism of the reaction of thiophenoxydehalogenation of NN'-disubstituted 2-chlorobenzimidazolium perchlorates
Dembech P, et al.
Journal of the Chemical Society B: Physical Organic, 557-560 (1971)