324787
2,2,2-Trifluoroethanesulfonyl chloride
99%
Sinônimo(s):
Tresyl chloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.388 (lit.)
p.e.
140-141 °C (lit.)
64-67 °C/45 mmHg (lit.)
densidade
1.651 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)CS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C2H2ClF3O2S/c3-9(7,8)1-2(4,5)6/h1H2
chave InChI
CXCHEKCRJQRVNG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
161.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
72 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
324787-1G | 4061837790102 |
324787-250MG | 4061837790119 |
324787-5G | 4061826711774 |