Documentos Principais
322717
Sigma-Aldrich
2-Nitrobenzoyl chloride
97%
Sinônimo(s):
o-Nitrobenzoic acid chloride, o-Nitrobenzoyl chloride
About This Item
Fórmula linear:
O2NC6H4COCl
Número CAS:
Peso molecular:
185.56
Beilstein:
777991
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.569 (lit.)
p.e.
148-149 °C/9 mmHg (lit.)
pf
17-20 °C (lit.)
densidade
1.404 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
nitro
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccccc1C(Cl)=O
InChI
1S/C7H4ClNO3/c8-7(10)5-3-1-2-4-6(5)9(11)12/h1-4H
chave InChI
BWWHTIHDQBHTHP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)