103918
2-Chlorobenzoyl chloride
95%
Sinônimo(s):
o-Chlorobenzoyl chloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.572 (lit.)
pb
238 °C (lit.)
pf
−4-−3 °C (lit.)
densidade
1.382 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H4Cl2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H
chave InChI
ONIKNECPXCLUHT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
255.2 °F - closed cup - DIN 51758
Ponto de fulgor (°C)
124 °C - closed cup - DIN 51758
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?