Documentos Principais
8.21989
Sigma-Aldrich
2-Chlorobenzoyl chloride
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Chlorobenzoyl chloride, 2-Chlorobenzoic acid chloride
About This Item
Fórmula linear:
2-(Cl)C6H4COCl
Número CAS:
Peso molecular:
175.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
210-194-0
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
600 °C
potência
3250 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
1.5-9.4 % (v/v)
Viscosidade cinemática
1.89 cSt(20 °C)
p.e.
225 °C/1013 hPa
pf
-4 °C
temperatura de transição
flash point 124 °C
densidade
1.38 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1c(cccc1)C(=O)Cl
InChI
1S/C7H4Cl2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H
chave InChI
ONIKNECPXCLUHT-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.375 - 1.378
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
255.2 °F - DIN 51758
Ponto de fulgor (°C)
124 °C - DIN 51758