Documentos Principais
8.06772
Sigma-Aldrich
4-Nitrobenzoyl chloride
for synthesis
Sinônimo(s):
4-Nitrobenzoyl chloride, 4-Nitrobenzoic acid chloride
About This Item
Fórmula linear:
4-(NO2)C6H4COCl
Número CAS:
Peso molecular:
185.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
204-517-4
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
5600 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
155 °C/20 hPa
pf
75 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C7H4ClNO3/c8-7(10)5-1-3-6(4-2-5)9(11)12/h1-4H
chave InChI
SKDHHIUENRGTHK-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (morpholine method): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 70 °C
Melting range (upper value): ≤ 73 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
215.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
102 °C - closed cup