320080
Lithium
ribbon, thickness × W 0.75 mm × 19 mm, 99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Lithium foil
Ensaio
99.9% trace metals basis
forma
ribbon
adequação da reação
reagent type: reductant
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
resistividade
9.446 μΩ-cm, 20°C
espessura × L
0.75 mm × 19 mm
pb
1342 °C (lit.)
pf
180 °C (lit.)
densidade
0.534 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
categoria alternativa mais ecológica
, Enabling
cadeia de caracteres SMILES
[Li]
InChI
1S/Li
chave InChI
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Adequação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Professor Qiao’s laboratory lays out recent advances in conversion type lithium metal fluoride batteries. This review explores key concepts in developing electrochemically stable microstructures for wide Li-ion insertion channels.
Electrode Materials for Lithium Ion Batteries
Lithium-ion batteries (LIBs) have been widely adopted as the most promising portable energy source in electronic devices because of their high working voltage, high energy density, and good cyclic performance.
The critical technical challenges associated with the commercialization of electric vehicle batteries include cost, performance, abuse tolerance, and lifespan.