Documentos Principais
318345
Sigma-Aldrich
2-(Chloromethyl)allyl-trimethylsilane
97%
Sinônimo(s):
2-(Chloromethyl)-3-trimethylsilyl-1-propene, 2-(Trimethylsilylmethyl)allyl chloride
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3SiCH2C(CH2Cl)=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
162.73
Beilstein:
1747038
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.453 (lit.)
p.e.
162-163 °C/768 mmHg (lit.)
densidade
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)CC(=C)CCl
InChI
1S/C7H15ClSi/c1-7(5-8)6-9(2,3)4/h1,5-6H2,2-4H3
chave InChI
CQXWCEVXNRHUSQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
109.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
43 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)