Key Documents
309591
Sigma-Aldrich
Sodium trimethylacetate hydrate
99%
Sinônimo(s):
Trimethylacetic acid sodium salt hydrate
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CCO2Na · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
124.11 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[H]O[H].CC(C)(C)C([O-])=O
InChI
1S/C5H10O2.Na.H2O/c1-5(2,3)4(6)7;;/h1-3H3,(H,6,7);;1H2/q;+1;/p-1
chave InChI
OXKVPNMBQUHJHF-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Sodium trimethylacetate hydrate may be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)