Documentos Principais
308196
Sigma-Aldrich
2,6-Difluorophenyl isocyanate
97%
About This Item
Fórmula linear:
F2C6H3NCO
Número CAS:
Peso molecular:
155.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.4928 (lit.)
p.e.
60 °C/10 mmHg (lit.)
pf
22-25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
isocyanate
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cccc(F)c1N=C=O
InChI
1S/C7H3F2NO/c8-5-2-1-3-6(9)7(5)10-4-11/h1-3H
chave InChI
YXHDLKWTPVMIOH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2,6-Difluorophenyl isocyanate may be used in chemical synthesis studies.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
136.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
58 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)