304026
Sodium cyclopentadienylide
2.4 M in THF
Sinônimo(s):
Cyclopentadienylsodium solution
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: ligand
concentração
2.4 M in THF
densidade
0.938 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Na]C1C=CC=C1
InChI
1S/C5H5.Na/c1-2-4-5-3-1;/h1-5H;
chave InChI
PDTZVKVFAJGNRV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Ruthenocene and fullerene molecular hybrid, Ru(η5- C60Me5)( η5-C5H5) (bucky ruthenocene).
- Allyl-substituted cyclopentadiene by palladium-catalyzed allylic alkylation.
- Bis(cyclopentadienyl)zirconium dichloride which is used as a catalyst in the synthesis of bis(indolyl)methanes and alkylation of heteroaryls.
- Cp-cobaltacycles from diphenylphosphinoalkynes and CoCl(PPh3)3.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?