Documentos Principais
303054
Sigma-Aldrich
2′-Hydroxy-1′-acetonaphthone
99%
Sinônimo(s):
1-Acetyl-2-naphthol
About This Item
Fórmula linear:
HOC10H6COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
186.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
solid
pf
65-67 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1c(O)ccc2ccccc12
InChI
1S/C12H10O2/c1-8(13)12-10-5-3-2-4-9(10)6-7-11(12)14/h2-7,14H,1H3
chave InChI
VUIOUIWZVKVFCI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2′-Hydroxy-1′-acetonaphthone was used in preparation of 1-(N-isopropyl-a-iminoethyl)-2-naphthol, Schiff base.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Intramolecular hydrogen bond investigations in Schiff bases derivatives of 2-hydroxy-1-naphthaldehyde and 2-hydroxy-1-acetonaphthone in CDCl< sub> 3</sub> solution and in the solid state by NMR methods.
Schilf W, et al.
Journal of Molecular Structure, 602, 41-47 (2002)