Documentos Principais
295892
Sigma-Aldrich
Benzyl acetoacetate
97%
Sinônimo(s):
Acetoacetic acid benzyl ester
About This Item
Fórmula linear:
CH3COCH2COOCH2C6H5
Número CAS:
Peso molecular:
192.21
Beilstein:
2049615
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.512 (lit.)
p.e.
156-159 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
ketone
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)CC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H12O3/c1-9(12)7-11(13)14-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3
chave InChI
WOFAGNLBCJWEOE-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Lanthanum trichloride: an efficient Lewis acid catalyst for chemo and regioselective enamination of beta-dicarbonyl compounds.
Lenin R and Raju RM.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 13, 204-209 (2007)
Analysis of chemical composition of Chrysanthemum indicum flowers by GC/MS and HPLC.
Wu LY, et al.
Journal of Medicinal Plants Research, 4(5), 421-426 (2010)