Documentos Principais
298557
Sigma-Aldrich
7-(Carboxymethoxy)-4-methylcoumarin
97%
Sinônimo(s):
2-(4-Methyl-2-oxochromen-7-yl)oxyacetic acid, 2-[(4-Methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl)oxy]acetic acid, 2-[(4-Methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl)oxy]acetic acid, 7-Carboxymethoxy-4-methylchromen-2-one, [(4-Methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl)oxy]acetic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H10O5
Número CAS:
Peso molecular:
234.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
206-208 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
ester
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CC(=O)Oc2cc(OCC(O)=O)ccc12
InChI
1S/C12H10O5/c1-7-4-12(15)17-10-5-8(2-3-9(7)10)16-6-11(13)14/h2-5H,6H2,1H3,(H,13,14)
chave InChI
SGCOMUOACCXIKH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Synthesis of a novel fluorescent probe, Tb(III) - (7-carboxymethoxy-4-methylcoumarin) complex, for sensing of DNA has been reported.
Aplicação
7-(Carboxymethoxy)-4-methylcoumarin (CMC) was used in the preparation of poly(4-vinyl pyridine)-CMC, photosensitive polymer and 3-chloro-7-[(chlorocarbonyl)methoxy]-4-methylcoumarin.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis of novel fluorescent probe Tb (III)-7-carboxymethoxy-4-methylcoumarin complex for sensing of DNA.
Hussein BHM, et al.
Journal of Luminescence, 134, 441-446 (2013)
Photoinduced bending of a coumarin-containing supramolecular polymer.
He J, et al.
Soft Matter, 5(2), 308-310 (2009)
Syntheses of 3-Chloro-7-[(Chlorocarbonyl) Methoxy]-4-Methylcoumarin.
Phillips LR, et al.
Synthetic Communications, 26(9), 1805-1814 (1996)