295493
Propyne
≥99%
Sinônimo(s):
Allylene, Methylacetylene
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
204.6 mmHg ( −49.5 °C)
Ensaio
≥99%
p.e.
−23.2 °C (lit.)
pf
−102.7 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC#C
InChI
1S/C3H4/c1-3-2/h1H,2H3
chave InChI
MWWATHDPGQKSAR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Produtos recomendados
espiga da mangueira
regulador
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Separation of Acetylene; Propyne; Propylene; Propane
2-Butene; 2-Methylbutane; 1,3-Butadiene; Propyne