294063
Dimethyl(methylthio)sulfonium tetrafluoroborate
97%
Sinônimo(s):
DMTSF
About This Item
Fórmula linear:
CH3SS(CH3)2BF4
Número CAS:
Peso molecular:
196.04
Beilstein:
3572194
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
89-92 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CS[S+](C)C.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/C3H9S2.BF4/c1-4-5(2)3;2-1(3,4)5/h1-3H3;/q+1;-1
chave InChI
LUOOXKXNWLQGLY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?