28910
1,4-Cyclohexadiene
purum, ≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
1,4-Dihydrobenzene
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
liquid
contém
~0.2% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.472 (lit.)
n20/D 1.473
p.e.
88-89 °C (lit.)
densidade
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1C=CCC=C1
InChI
1S/C6H8/c1-2-4-6-5-3-1/h1-2,5-6H,3-4H2
chave InChI
UVJHQYIOXKWHFD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Blood
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
19.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-7 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?