Documentos Principais
216151
Sigma-Aldrich
1-Methoxy-1,4-cyclohexadiene
technical grade, 85%
Sinônimo(s):
2,5-Dihydroanisole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H10O
Número CAS:
Peso molecular:
110.15
Beilstein:
1925467
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
85%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.475 (lit.)
p.e.
148-150 °C (lit.)
densidade
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadeia de caracteres SMILES
COC1=CCC=CC1
InChI
1S/C7H10O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-3,6H,4-5H2,1H3
chave InChI
RGXIXVNKYUAKHS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
1-Methoxy-1,4-cyclohexadiene reacts with RuCl3·xH2O in an alcohol solvent to give [RuCl26-C6H5OR)2 (R = Me, Et or HOCH2CH2).
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
96.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
36 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
A Convenient One-Pot Synthesis of a Functionalized-Arene Ruthenium Half-Sandwich Compound [RuCl2 (?6-C6H5OCH2CH2OH)] 2.
Soleimannejad J and White C.
Organometallics, 24(10), 2538-2541 (2005)