27980
Crotonaldehyde, mixture of cis and trans
ratio of cis- and trans-isomers (~1:20), ≥99.5% (GC)
Sinônimo(s):
2-Butenal, mixture of cis and trans
Ensaio
≥99.5% (GC)
Formulário
liquid
contém
~0.1% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
~1% H2O as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.437
p.e.
101-102 °C (lit.)
densidade
0.853 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C=C\C=O
InChI
1S/C4H6O/c1-2-3-4-5/h2-4H,1H3/b3-2+
chave InChI
MLUCVPSAIODCQM-NSCUHMNNSA-N
Descrição geral
Aplicação
- In the manufacturing of sorbic acid that are widely employed as food preservatives to avoid the food spoilage by microorganisms.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?