Documentos Principais
273015
Sigma-Aldrich
3,5-Di-tert-butyltoluene
95%
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H3[C(CH3)3]2
Número CAS:
Peso molecular:
204.35
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.49 (lit.)
p.e.
244 °C (lit.)
pf
31-32 °C (lit.)
densidade
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(cc(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24/c1-11-8-12(14(2,3)4)10-13(9-11)15(5,6)7/h8-10H,1-7H3
chave InChI
WIXDSJRJFDWTNY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3,5-Di-tert-butyltoluene was used in the synthesis of 3,5-di-tert-butyl(bromomethyl)benzene. It was also used in the synthesis of di-tert-butylbenzoic acid.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
THE SYNTHESIS AND SUBSTITUTION REACTIONS OF 3, 5-DI-tert-BUTYLPHENOL.
Elder JW, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 41(7), 1653-1656 (1963)
A new synthetic route to donor-acceptor porphyrins.
Plater MJ, et al.
Tetrahedron, 58(12), 2405-2413 (2002)