Documentos Principais
264768
Sigma-Aldrich
Furfuryl disulfide
95%
Sinônimo(s):
Difurfuryl disulfide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H10O2S2
Número CAS:
Peso molecular:
226.32
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.585 (lit.)
p.e.
112-115 °C/0.5 mmHg (lit.)
pf
10-11 °C (lit.)
densidade
1.233 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
disulfide
cadeia de caracteres SMILES
C(SSCc1ccco1)c2ccco2
InChI
1S/C10H10O2S2/c1-3-9(11-5-1)7-13-14-8-10-4-2-6-12-10/h1-6H,7-8H2
chave InChI
CBJPZHSWLMJQRI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Furfuryl disulfide has been characterized as an important aroma constituent of roasted coffee.
Aplicação
Furfuryl disulfide has been used in the preparation of poly(disulfido-imide)s by Diels-Alder (DA) reaction with the various bismaleimides.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Poly (imide) s based on furfuryl-disulfide.
Patel HS and Patel HD.
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 79(1-4), 69-76 (1993)
Investigation of sulfur-containing components in roasted coffee.
R Tressl et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 29(5), 1078-1082 (1981-09-01)