Documentos Principais
263885
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethyl-m-phenylenediamine
96%
Sinônimo(s):
2,4,6-Trimethyl-1,3-phenylenediamine, 2,4-Diamino-1,3,5-trimethylbenzene, 2,4-Diaminomesitylene
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3C6H(NH2)2
Número CAS:
Peso molecular:
150.22
Beilstein:
2717221
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
89-91 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(C)c(N)c(C)c1N
InChI
1S/C9H14N2/c1-5-4-6(2)9(11)7(3)8(5)10/h4H,10-11H2,1-3H3
chave InChI
ZVDSMYGTJDFNHN-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Chong Yang Chuah et al.
Membranes, 10(4) (2020-04-23)
The energy-intensive ethylene/ethane separation process is a key challenge to the petrochemical industry. HKUST-1, a metal-organic framework (MOF) which possesses high accessible surface area and porosity, is utilized in mixed-matrix membrane fabrication to investigate its potential for improving the performance
Chong Yang Chuah et al.
Membranes, 10(7) (2020-07-28)
Nanocrystalline UiO-66 and its derivatives (containing -NH2, -Br, -(OH)2) were developed via pre-synthetic functionalization and incorporated into a polyimide membrane to develop a mixed-matrix membrane (MMM) for CO2/N2 separation. Incorporation of the non-functionalized UiO-66 nanocrystals into the polyimide membrane successfully