About This Item
Fórmula linear:
F2C6H3NH2
Número CAS:
Peso molecular:
129.11
Beilstein:
2802286
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
37-41 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C6H5F2N/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H,9H2
chave InChI
KQOIBXZRCYFZSO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
In vitro nephrotoxic effects of 3,5-difluoroaniline has been investigated in renal cortical slices obtained from the kidneys of untreated, male Fischer 344 rats.
Aplicação
3,5-Difluoroaniline has been used in the preparation of 3,5-difluorodimethylaniline.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
167.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
75 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Further studies on the carcinogenicity of dyes related to 4-dimethylaminoazobenzene; the requirement for an unsubstituted 2-position.
J A MILLER et al.
Cancer research, 17(5), 387-398 (1957-06-01)
S K Hong et al.
Toxicology letters, 114(1-3), 125-133 (2000-03-14)
Haloanilines are widely used as chemical intermediates in the manufacture of pesticides, dyes and drugs. The purpose of this study was to examine the in vitro nephrotoxic effects of the four 4-haloaniline and four 3,5-dihaloaniline isomers using renal cortical slices