260088
3-Bromophenylacetonitrile
98%
Sinônimo(s):
3-Bromobenzyl cyanide
Ensaio
98%
Formulário
solid
p.e.
145-147 °C/10 mmHg (lit.)
pf
27-28 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
Brc1cccc(CC#N)c1
InChI
1S/C8H6BrN/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10/h1-3,6H,4H2
chave InChI
UUZYFBXKWIQKTF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- a series of aminoethylbiphenyls, novel 5-HT7 receptor ligands
- 2-(1-cyano-1-(3-bromophenyl))methylidene-3-phenylthiazolidine-4,5-dione
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?