187070
2-Bromobenzyl bromide
98%
Sinônimo(s):
α,2-Dibromotoluene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
solid
índice de refração
n20/D 1.619 (lit.)
p.e.
129 °C/19 mmHg (lit.)
pf
29-32 °C (lit.)
solubilidade
dioxane: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
BrCc1ccccc1Br
InChI
1S/C7H6Br2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4H,5H2
chave InChI
LZSYGJNFCREHMD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- substituted quinazolines and 1,2,3,4-tetrahydroquinazolines
- 2- and 3-substituted indenes
- tris-2-bromotribenzylamine
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?