Documentos Principais
257117
Sigma-Aldrich
Phenylmagnesium bromide solution
3.0 M in diethyl ether
About This Item
Fórmula linear:
C6H5MgBr
Número CAS:
Peso molecular:
181.31
Beilstein:
3588849
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
concentração
3.0 M in diethyl ether
densidade
1.134 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
Br[Mg]c1ccccc1
InChI
1S/C6H5.BrH.Mg/c1-2-4-6-5-3-1;;/h1-5H;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
ANRQGKOBLBYXFM-UHFFFAOYSA-M
Embalagem
Supplied in a Sure/Pac cylinder and has a 1/4-turn bronze ball valve with a female 1/4" NPT outlet thread (Z122661) installed. Before using the cylinder, ensure that the valve is closed, then remove carbon steel plug that seals the outlet valve.
Compatible with the following:
For instructions please refer to technical bulletin AL-136: The Aldrich Sure/Pac Cylinder System
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
adaptador de entrada de septo
Nº do produto
Descrição
Preços
geralmente comprado junto com este produto
Nº do produto
Descrição
Preços
recomendado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-40.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-40 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Benzophenone purified by sublimation, ≥99%
Sigma-Aldrich
427551
Benzophenone
Magnesium chips, 6-35 mesh, 99.98% trace metals basis
Sigma-Aldrich
254118
Magnesium
Benzaldehyde ReagentPlus®, ≥99%
Sigma-Aldrich
B1334
Benzaldehyde
Benzoic acid ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
242381
Benzoic acid
Ying Li et al.
Analytica chimica acta, 884, 106-113 (2015-06-16)
A novel molecularly imprinted electrochemical sensor based on Fe3O4 nanobeads immobilized on graphene (Fe3O4-MIP@RGO) has been developed for detecting 17β-estradiol (17β-E2) in water using reversible addition fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization technique. 17β-E2 can be detected by this electrochemical sensor