About This Item
Fórmula linear:
C2H5AlCl2
Número CAS:
Peso molecular:
126.95
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
pressão de vapor
5 mmHg ( 60 °C)
Nível de qualidade
Formulário
solid
p.e.
115 °C/50 mmHg (lit.)
pf
32 °C (lit.)
densidade
1.207 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC[Al](Cl)Cl
InChI
1S/C2H5.Al.2ClH/c1-2;;;/h1H2,2H3;;2*1H/q;+2;;/p-2
chave InChI
UAIZDWNSWGTKFZ-UHFFFAOYSA-L
Embalagem
Supplied in a Sure/Pac™ cylinder and has a 1/4-turn bronze ball valve with a female 1/4" NPT outlet thread (Z122661) installed. Before using the cylinder, ensure that the valve is closed, then remove carbon steel plug that seals the outlet valve.
Compatible with the following:
Compatible with the following:
- Aldrich® Sure/Pac™ station for liquefied gases Z566446
- PTFE Sealing tape Z104388 or Z221880
- Straight septum-inlet adapter Z118141 with septa Z565687 or Z565695
Outras notas
Storage below 30°C may cause crystallization. Moving container to a warm location should melt the solid. The warm liquid may be transferred using syringe techniques.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
adaptador de entrada de septo
Nº do produto
Descrição
Preços
geralmente comprado junto com este produto
Nº do produto
Descrição
Preços
recomendado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Pyr. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-0.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-18 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Barry B Snider et al.
The Journal of organic chemistry, 68(16), 6451-6454 (2003-08-05)
EtAlCl(2)-induced cyclization of chiral gamma,delta-unsaturated ketones 11c and 17b takes place mainly from the expected face. The selectivity is modest for 11c (60:40) in which the large substituent is a primary alkyl group and the medium substituent is a methyl