255785
Acetato de potássio
99.98% trace metals basis
Sinônimo(s):
Acetic acid potassium salt, Ethanoic acid potassium salt, Potassium ethanoate
Ensaio
99.98% trace metals basis
forma
powder or chunks
adequação da reação
core: potassium
solubilidade
H2O: soluble 98.2 g/L at 20 °C (completely)
densidade
1.57 g/cm3 at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.K/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?