Key Documents
254843
Sigma-Aldrich
2-(4-Nitrophenyl)propionic acid
95%
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(C6H4NO2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
195.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
pf
88-89 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
nitro
cadeia de caracteres SMILES
CC(C(O)=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO4/c1-6(9(11)12)7-2-4-8(5-3-7)10(13)14/h2-6H,1H3,(H,11,12)
chave InChI
RBSRRICSXWXMRC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-(4-Nitrophenyl)propionic acid may be used in chemical synthesis.
Outras notas
Remainder isomers of 2-(nitrophenyl)propionic acid
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)