Documentos Principais
252077
Sigma-Aldrich
1,4-Dibromopentane
97%
About This Item
Fórmula linear:
Br(CH2)3CHBrCH3
Número CAS:
Peso molecular:
229.94
Beilstein:
605295
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.5085 (lit.)
p.e.
98-99 °C/25 mmHg (lit.)
pf
−34.4 °C (lit.)
densidade
1.687 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
CC(Br)CCCBr
InChI
1S/C5H10Br2/c1-5(7)3-2-4-6/h5H,2-4H2,1H3
chave InChI
CNBFRBXEGGRSPL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
1,4-Dibromopentane has been used in the synthesis of:
  • pharaoh ant trail pheromone stereoisomer, indolizidine alkaloid
  • 1,2-dimethyl-1-phenylcyclopentane
  • Boc-L-2-amino-6-bromoheptanoic acid
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Original syntheses of arylcycloalkanes.
Krief A and Barbeaux P.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 16, 1214-1216 (1987)
Indolizidine alkaloid synthesis. Preparation of the pharaoh ant trail pheromone and gephyrotoxin 223 stereoisomers.
Macdonald TL.
The Journal of Organic Chemistry, 45(1), 193-194 (1980)
An efficient access to both enantiomers of pipecolic acid.
Watanabe LA, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 16(4), 903-908 (2005)