250600
Tris(dimethylamino)sulfonium difluorotrimethylsilicate
technical grade
Sinônimo(s):
TAS-F, TASF, Tris(dimethylamino)sulfur trimethylsilyl difluoride
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
adequação da reação
reagent type: reductant
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si-](C)(C)(F)F.CN(C)[S+](N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C6H18N3S.C3H9F2Si/c1-7(2)10(8(3)4)9(5)6;1-6(2,3,4)5/h1-6H3;1-3H3/q+1;-1
chave InChI
JMGVTLYEFSBAGJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
It can also be used
- To synthesize deoxyfluoro sugars by reacting with trifluoromethanesulfonyl derivatives of partially protected sugars.
- As a reagent for the fluorination of hydroxyl-containing compounds.
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?