250031
(R)-(−)-N-(3,5-Dinitrobenzoyl)-α-phenylglycine
99%, for peptide synthesis
Sinônimo(s):
N-(3,5-Dinitrobenzoyl)-D-α-phenylglycine, R-(−)-N-(3,5-Dinitrobenzoyl)phenylglycine
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
(R)-(−)-N-(3,5-Dinitrobenzoyl)-α-phenylglycine, 99%
Ensaio
99%
atividade óptica
[α]20/D −102°, c = 0.9 in THF
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
216-217 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@H](NC(=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H11N3O7/c19-14(16-13(15(20)21)9-4-2-1-3-5-9)10-6-11(17(22)23)8-12(7-10)18(24)25/h1-8,13H,(H,16,19)(H,20,21)/t13-/m1/s1
chave InChI
MIVUDAUOXJDARR-CYBMUJFWSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?