pressão de vapor
0.87 psi ( 20 °C)
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.404 (lit.)
p.e.
105-106 °C (lit.)
solubilidade
benzene: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
densidade
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCOC(Cl)=O
InChI
1S/C4H7ClO2/c1-2-3-7-4(5)6/h2-3H2,1H3
chave InChI
QQKDTTWZXHEGAQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- as derivatization reagent in quantification of dopamine, serotonin and norepinephrine in human urine by solid phase microextraction-gas chromatography-triple quadrupole mass spectrometry
- in the preparation of dipropyl 3,6-diphenyl-1,2-dihydro-1,2,4,5-tetrazine-1,2-dicarboxylate
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
71.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
22 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?