247677
Borohidreto de sódio
90% NaBH4 basis, pellets, diam. 8 mm, Cobalt (Doped)
Sinônimo(s):
Tetraidrodoborato de sódio
Ensaio
90% NaBH4 basis
Formulário
pellets
composição
Cobalt (Doped)
adequação da reação
reagent type: reductant
Diâmetro
8 mm
Impurezas
7.5% CoCl2
pf
>300 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[BH4-].[Na+]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
chave InChI
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - Water-react 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)